Florisil® 100 - 200 mesh, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Synonyms: FlorisilAcide silicique, sel de magnésium, activéAcide silicique, sel de magnésium
M369-07EA 248 EUR InStock
M369-07 M369-08
Florisil® 100 - 200 mesh, J.T.Baker®
Magnésium silicate
Selective adsorbent for gas chromatography. Contains activated magnesium silicate.
Formule: MgO₃Si
MW: 100,38 g/mol
Densité: 2,51 Kg/L
Numéro MDL: MFCD00078249
Numéro CAS: 1343-88-0
EINECS: 215-681-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité