EDTA 99.4-100.6%, en poudre, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Synonyms: Acide edetiqueAcide éthylènediaminetétraacétiqueAcide éthylènedinitrilotétraacétique
8991-01EA 207.53 EUR InStock
8991-R 8991-01
EDTA 99.4-100.6%, en poudre, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
EDTA
The quality of many BAKER ANALYZED™ reagents meets or exceeds the requirements set forth by the American Chemical Society (ACS). These solvents are essential for any chemical stockroom.
Formule: C₁₀H₁₆N₂O₈
MW: 292,25 g/mol
Point d'ébullition: 614 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 220 °C
Densité: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >100 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00003541
Numéro CAS: 60-00-4
Merck Index: 13,03546
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/72/41/2297241.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
ACS - Assay (C₁₀H₁₆N₂O₈) 99.4 - 100.6 %
ACS - Insoluble in Dilute NH₄OH ≤0.005 %
ACS - Residue after Ignition ≤0.2 %
ACS - Nitrilotriacetic Acid ≤0.1 %
ACS - Calcium (Ca) ≤0.001 %
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤0.001 %
ACS - Iron (Fe) ≤0.005 %
Trace Impurities - Magnesium (Mg) ≤5 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité