Chariot modulaire et seau, AlphaMop™
Fournisseur: Texwipe
TX7046 TX7054
141-1050EA 1820 EUR InStock
141-1050 141-1052
Chariot modulaire et seau, AlphaMop™
Serpillières
Chariots:
Utilisable avec les seaux rectangulaires en acier inoxydable et en plastique AlphaMop, ce chariot est équipé d'une protection latérale pour maintenir les seaux en place et récupérer tout liquide renversé. Approuvé pour une utilisation dans l'industrie agro-alimentaire. Compatible autoclave. Pour créer un système à trois seaux, utilisez l'extension de chariot (TX7046E).
Seau en acier inoxydable:
Ce seau en acier inoxydable d'un seul tenant est conçu pour répondre aux exigences critiques de fabrication. 100% acier inoxydable 304.
Compatible autoclave
Des repères intérieurs indiquant le volume permettent un mélange précis
Choisissez le chariot en acier inoxydable TX7046 et l'extension de chariot en option (TX7046E) pour créer un système pratique à trois seaux
Ce seau en acier inoxydable d'un seul tenant est conçu pour répondre aux exigences critiques de fabrication. 100% acier inoxydable 304.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité