Acide chlorhydrique concentré pour une dilution à 0.1 mol (0.1N), DILUT-IT® concentrat de milieu de dissolution, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
D011-00EA 30.86 EUR InStock
D011-00 D011-02 D011-04
Acide chlorhydrique concentré pour une dilution à 0.1 mol (0.1N), DILUT-IT® concentrat de milieu de dissolution, J.T.Baker®
Acide chlorhydrique
DILUT-IT dissolution media concentrates are produced from raw materials in accordance with USP/EP/BP/JP guidelines under validated processes in Avantor Performance Materials' ISO certified manufacturing facilities
Formule: HCl
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
ONU: 1789
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 0.098 - 0.102
STORE AT ROOM TEMPERATURE
Appearance Passes Test
Density (g/mL) at 25°C, For Information Only
Normality at 26x dilution 0.098 - 0.102
DILUT-IT dissolution media concentrates are produced from raw materials in accordance with USP/EP/BP/JP guidelines under validated processes in Avantor Performance Materials' ISO certified manufacturing facilities
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité