Diisopropyle oxyde ≥99.0% (par GC, corrigé de la teneur en eau) stabilisé, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Synonyms: Ether diisopropylique
Stabilization: stabilisé avec BHT/Ionol/2,6-Di-Tert-Butyl-4-Méthylphenol 0,01 %
9243-22EA 327.83 EUR InStock
9243-03 9243-22
Diisopropyle oxyde ≥99.0% (par GC, corrigé de la teneur en eau) stabilisé, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Diisopropyle oxyde
Formule: (CH₃)₂CHOCH(CH₃)₂
MW: 102,18 g/mol
Point d'ébullition: 68,5 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –86 °C
Densité: 0,726 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –28 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00008880
Numéro CAS: 108-20-3
ONU: 1159
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05232
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/11/45/2301145.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay ((CH₃)₂CHOCH(CH₃)₂) (by GC, corrected for water) ≥99.0 %
Color (APHA) ≤25
Residue after Evaporation ≤0.0100 %
Titrable Acid (meq/g) ≤0.0007
Peroxide (as C₆H₁₄O₂) ≤0.05 %
Stabilized with approximately 0.01% Butylated Hydroxytoluene
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité