Écouvillons stériles, avec applicateurs en mousse
Fournisseur: Texwipe
STX712A STX708A
115-1884EA 54.6 EUR InStock
115-1884 115-1883
Écouvillons stériles, avec applicateurs en mousse
Écouvillons Écouvillons de nettoyage
Ces écouvillons stériles sont fabriqués à partir de mousse de polyuréthane 100 ppi de la plus haute qualité. Leur structure, à liaison thermique complète, élimine la contamination d'adhésif. Ils sont fabriqués conformément à des tolérances strictes et uniformes, grâce à des processus automatisés de haute précision. Ils sont visibles à travers l'emballage transparent, qui permet aussi de voir que ce dernier est intact.
  • Irradiés aux rayons gamma, donc nul besoin de reconditionnement, documentation, ni validation
  • Code de lot et date d'expiration sur chaque lot, intégré à un code-barres pour le contrôle des stocks
Conditionnement: Dans un sachet sans silicone et refermable.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité