Safety dispensing canisters
Fournisseur: asecos
16779 16780 16781
MSGA16779EA 547 EUR InStock
MSGA16779 MSGA16780 MSGA16781
Safety dispensing canisters
Bidons de sécurité
Canister, made of stainless steel, with tap and separate ventilation.
  • Manual pressure
  • Vacuum balancing
  • Self-closing tap
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité