L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Isobutanol ≥99.0%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
Synonyms: iso-Butyl alcohol, Isobutylalcohol, iso-Butanol, 2-Methyl-1-propanol
9044-01EA 60.73 EUR InStock
9044-01 9044-03
Isobutanol ≥99.0%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Isobutanol
Lot analysis on label.
Formule: (CH₃)₂CHCH₂OH
MW: 74.12 g/mol
Point d'ébullition: 107.9
Point de fusion: –108 °C
Densité: 0.802 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 28
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004740
Numéro CAS: 78-83-1
EINECS: 201-148-0
ONU: 1212
ADR: 3 III
Merck Index: 13,05148
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de7c83a107c7a71fa54ed2b1bbdfb78617fe3f67&vid=df3ce90fc7ae8dafb7fabe31b244825735325030&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements = 99.0 %
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 0.02 %
Assay ((CH₃)₂CHCH₂OH) (by GC, corrected for water) ≥99.0 %
Carbonyl Compounds - 2-Butanone ≤0.02 %
Carbonyl Compounds - Butyraldehyde ≤0.01 %
Color (APHA) ≤10
Residue after Evaporation ≤0.001 %
Solubility in H₂O Passes Test
Titrable Acid (meq/g) ≤0.0005
Water (H₂O)(by Karl Fischer titrn) ≤0.1 %
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité