Conteneurs de wafers à taille unique pour des wafers de 100 mm (4")
Fournisseur: ENTEGRIS INC
H9340-101-1116 H22-402-0615 H22-402-0815 H22-402A-0615 H22-401-62C02 H22-402-62C02 H22-401-0615 H22-40-0615 H22-40-62C02
216-1589EA 0 EUR InStock
216-1589 216-2346 216-2347 216-2349 216-2345 216-2348 216-2344 216-2363 216-2350
Conteneurs de wafers à taille unique pour des wafers de 100 mm (4")
Matériel de manipulation de wafers Transport de semi-conducteurs
H 22 Series
Conical pocket holds one wafer facedown contacting only the wafer’s edges.
  • Spring retains wafer and minimises particle generation
  • Stackable for efficient use of storage space
  • Loose or lock stacking, either tray on tray or cover on tray
  • Convenient screw on covers
  • Large area on cover provides space for labeling
H 93 Series
Holds one wafer face down contacting only the edge of the wafer. Contains four inserted cushions to retain wafer and minimise particle retention.
Tweezer slots on shipper bottom ease wafer removal
Stackable for efficient use of storage space
Large area on lid provides space for labelling
Pin-in socket hinge allows shipper to be opened completely without tipping backwards
PP replacement cushions available to retrofit existing packages
Clear PC material protects wafer and allows visual inspection without opening
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité