Single wafer shippers, for 5" (125 mm) wafer handling, H 22 series
Fournisseur: ENTEGRIS INC
H22-501-62C02 H22-502-62C02 H22-502-0615
216-2353EA 0 EUR InStock
216-2353 216-2355 216-2354
Single wafer shippers, for 5" (125 mm) wafer handling, H 22 series
Matériel de manipulation de wafers Transport de semi-conducteurs
Conical pocket holds one wafer face down contacting only the edge of the wafer.
  • Spring retains wafer and minimises particle generation
  • Stackable for efficient use of storage space
  • Loose or lock stacking, either tray on tray or cover on tray
  • Convenient screw on covers
  • Large area on cover provides space for labelling
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité