Agarose Sealing Solution
Fournisseur: G-Biosciences
786-226EA 168 EUR InStock
786-226
Agarose Sealing Solution
Systèmes d'électrophorèse
Simply heat and use for sealing the IPG strips for SDS-PAGE analysis. The Agarose Sealing Solution is prepared in a proprietary buffer to minimise reoxidation of the competing thiol pairs as proteins enter into the second dimension gel. Improves resolution and prevents streaking of protein spots on 2D gels.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité