L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Filtering flasks, with plastic hose connection
Fournisseur: Sartorius
16672 16672-1
519-4509EA 244 EUR InStock
519-4509 519-4510
Filtering flasks, with plastic hose connection
Ballons Fioles à vide
These vacuum-resistant filtering flasks made of DURAN® borosilicate glass, can be used in filtrate collection.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Standard according to DIN 12476.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité