Sodium hydroxyde 1 N, BAKER ANALYZED® solution volumétrique, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
Filtered through a 0.2 µm filter.
5635-02EA 59.41 EUR InStock
5635-02 5635-03
Sodium hydroxyde 1 N, BAKER ANALYZED® solution volumétrique, J.T.Baker®
Sodium hydroxyde
Standardisation at 25°C traceable to NIST Standard Reference Material.
Formule: NaOH
Densité: 1.04 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 1824
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 0.995 - 1.005
Protect from air to avoid absorption of carbon dioxide. ≤5 ppm
Appearance (Clear, colorless liquid) Passes Test
Normality (eq/L) 0.995 - 1.005
Chloride (Cl) ≤5 ppm
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤1 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤0.5 ppm
Standardization at 25°C traceable to NIST Standard Reference Material.
Filtered through a 0.2 micron filter.
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité