UHPLC filter
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
27006 22180
555-6747EA 311 EUR InStock
555-6747 555-7042
UHPLC filter
Filtres Filtres de précolonnes
Column protection for Hypersil GOLD™ 1,9 µm and Syncronis™ 1,7 µm columns without compromising performance.
  • Low volume filter cartridge design
  • Maintain peak shape
  • Minimal efficiency loss through dispersion
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité