Sable, desséché, lavé, Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: Avantor Performance Materials
7062-06EA 252.25 EUR InStock
7062-06
Sable, desséché, lavé, Macron Fine Chemicals™
Sable
Sand washed and dried.
Attention: For laboratory, research, or manufacturing use.
Formule: SiO₂
MW: 60,08 g/mol
Point de fusion: 1427 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD02100519
Numéro CAS: 7631-86-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Substances Soluble in HCl ≤0.16 %
Appearance (fine, off-white to gray granules)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité