di-Sodium succinate hexahydraté, granuleux, Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: Avantor Performance Materials
7980-05EA 937.49 EUR InStock
7980-03 7980-05
di-Sodium succinate hexahydraté, granuleux, Macron Fine Chemicals™
Succinate de disodium hexahydraté
Formule: NaOOCCH₂CH₂COONa·6H₂O
MW: 270,14 g/mol
Point de fusion: 300 °C
Densité: 1,529 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00149117
Numéro CAS: 6106-21-4
Merck Index: 13,08754
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay, For Information Only
Chloride (Cl) ≤0.02 %
Heavy Metals (as Pb) ≤0.002 %
pH of 0.4M Solution 6.0 - 9.0
Solubility Passes Test
Substances Reducing Permanganate Passes Test
Sulfate (SO₄) Passes Test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité