L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
VWR®, Tubes à centrifuger, exempts de métal, avec bouchons à vis
Fournisseur: VWR Collection
525-0629EA 76.8 EUR InStock
525-0629 525-0630 525-0631 525-0632
VWR®, Tubes à centrifuger, exempts de métal, avec bouchons à vis
Tubes Tubes à centrifuger
PP, haute résistance aux rayons gamma, conique, avec capuchon plat en PEHD.
  • Easy-to-read black graduations are accurate to ±2%, with 0,5 ml increments (15 ml) or 2,5 ml increments (50 ml)
  • With a large unerasable frosted white printed writing area
  • Both the graduations and writing areas are chloroform-resistant
  • Engraved graduation at the conical bottom of each tube
  • Autoclavable at +121 °C and freezable to −80 °C
  • Leakproof
  • Sustainable design based on virgin resins
  • During the freezing process, it is better to use plastic rack
  • During high-speed centrifugation,
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Capacité Type de fermeture RCF max. Version Emballage Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
15 ml Capsule quart de tour 12500×g stérile En vrac, 500/boîte 500 525-0629
15 ml Capsule quart de tour 12500×g stérile 25/portoir, 2 portoirs/sachet, 10 sachets/carton 500 525-0630
50 ml Capsule quart de tour 12500×g stérile En vrac, 500/boîte 500 525-0631
50 ml Capsule quart de tour 12500×g stérile 25/portoir, 2 portoirs/sachet, 10 sachets/carton 500 525-0632
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité