L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
VWR®, Tubes à centrifuger
Fournisseur: VWR Collection
525-0638EA 88.6 EUR InStock
525-0638 525-0639 525-0640
VWR®, Tubes à centrifuger
Tubes Tubes à centrifuger
En PS, transparents, coniques, avec bouchon plat avec scellage intégral
  • Electron beam irradiated
  • Longer length screw caps with sealing ring prevent any leakage
  • Engraved graduations at the conical bottom of each tube
  • Graduations and writing area are chloroform-resistant
  • During the freezing process, it is better to use plastic rack
  • During high-speed centrifugation, it is better to use suitable rotor adapters
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité