D(+)-Saccharose, soluble, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: Avantor Performance Materials
Attention
8360-24EA 1135.6 EUR InStock
8360-24 8360-20 8360-06
D(+)-Saccharose, soluble, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
D(+)-Saccharose
Meets ACS Reagent Chemical Requirements. For Laboratory, Research, or Manufacturing Use
Formule: C₁₂H₂₂O₁₁
Point de fusion: 169…170 °C
Densité: 1.29 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006626
Numéro CAS: 57-50-1
EINECS: 200-334-9
Merck Index: 13,08966
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=971b1a9d1f02c06efd63ac665dfb191799fbd5ac&vid=981e9e9d095c317aff7570ea56dedff6f08af5a2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use Passes Test
Solubility Passes Test
ACS - Insoluble Matter ≤0.005 %
ACS - Chloride (Cl) ≤0.005 %
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤5 ppm
ACS - Iron (Fe) ≤5 ppm
ACS - Titrable Acid (meq/g) ≤0.0008
ACS - Invert Sugar ≤0.05 %
ACS - Loss on Drying at 105°C ≤0.03 %
ACS - Residue after Ignition ≤0.01 %
ACS - Sulfate and Sulfite (as SO₄) ≤0.005 %
ACS - Specific Rotation [Å]²⁵^D (+) 66.3 - 66.8 Degree
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité