Alcool amylique (mélange d'isomères) ≥98%, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
9032-01EA 133.91 EUR InStock
9032-01 9032-R 9032-03
Alcool amylique (mélange d'isomères) ≥98%, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Alcool amylique (mélange d'isomères)
Formule: C₅H₁₂O
MW: 88,15 g/mol
Point d'ébullition: 137,9 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –79 °C
Densité: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 48 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00002977
Numéro CAS: 30899-19-5
ONU: 1105
ADR: 3,III
Merck Index: 12,07257
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (C₅H₁₁OH) (by GC)(total isomers) ≥98 %
n-Amyl Alcohol (by GC), For Information Only
iso-Amyl Alcohol (by GC), For Information Only
Color (APHA) ≤15
Acidity (as CH₃COOH) ≤0.01 %
Water (H₂O)(by Karl Fischer titrn) ≤0.3 %
Residue after Evaporation ≤0.0050 %
Density (g/mL) at 20°C 0.812 - 0.819
Aldehydes Passes Test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité