Alcool benzylique ≥99.5%, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Synonyms: Phénylcarbinol
9050-01EA 180.77 EUR InStock
9050-01 9050-03
Alcool benzylique ≥99.5%, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Alcool benzylique
Formule: C₆H₅CH₂OH
MW: 108,14 g/mol
Point d'ébullition: 205 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –15,3 °C
Densité: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 101 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00004599
Numéro CAS: 100-51-6
Merck Index: 13,01126
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/97/87/2299787.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (C₆H₅CH₂OH) (by GC, corrected for water) ≥99.5 %
Color (APHA) ≤10
Residue after Ignition ≤0.005 %
Solubility in H₂O Passes Test
Chlorinated Compounds (as Cl) Passes Test
Water (H₂O)(by Karl Fischer titrn) ≤0.05 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité