Propanediol-1,2 ≥99.5% (base substance sèche), BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
U510-07EA 244.76 EUR InStock
U510-01 U510-09 U510-07
Propanediol-1,2 ≥99.5% (base substance sèche), BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Propanediol-1,2
Formule: CH₃CH(OH)CH₂OH
MW: 76,1 g/mol
Point d'ébullition: 187,6 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –59 °C
Densité: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 99 °C
Numéro MDL: MFCD00064272
Numéro CAS: 57-55-6
Merck Index: 12,08040
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/57/710557.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
ACS - Assay (CH₃CHOHCH₂OH) (corrected for water) ≥99.5 %
ACS - Color (APHA) ≤10
ACS - Residue after Ignition ≤0.005 %
ACS - Titrable Acid (meq/g) ≤0.0005
ACS - Water (H₂O)(by Karl Fischer titrn) ≤0.2 %
Chloride (Cl) ≤1 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité