CF™ dye bovine serum albumin conjugates
Fournisseur: Biotium
20289 20290 20291 20292
20289.EA 319 EUR InStock
20289. 20290. 20291. 20292.
CF™ dye bovine serum albumin conjugates
Systèmes de liaison et de marquage des protéines
Fluorescent bovine serum albumin (BSA) conjugates are commonly used as tracers in applications where physical dimensions are important. The conjugates can also be used for quantitative studies of electroporation, measurement of plasma volume in rats, and endocytosis studies. CF™ dye BSA conjugates are labelled with fluorescent CF™ dyes, which offer advantages in brightness and photostability compared to other fluorescent dyes.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité