qPCR master mixes, Fast EvaGreen®
Fournisseur: Biotium
31003-1 31003-2 31003 31003-T
31003-1EA 557 EUR InStock
31003-1 31003-2 31003. 31003-T
qPCR master mixes, Fast EvaGreen®
Réactifs pour acides nucléiques qPCR/RT-qPCR Enzymes and Kits
A qPCR master mix containing Evagreen® qPCR dye and Cheetah™ Taq hotstart DNA polymerase, suitable for qPCR using a fast cycling protocol.
  • 2X qPCR master mix for fast cycling protocols
  • EvaGreen® dye-based
  • Contains Cheetah™ Taq hotstart DNA polymerase
Fast Evagreen® qPCR Master Mix contains Evagreen® qPCR dye and Cheetah™ Taq hotstart DNA polymerase. It is suitable for qPCR using a fast cycling protocol. However for most PCR applications we recommend the Forget-Me-Not™ series of master mixes, for superior activity.
Fast Evagreen® qPCR Master Mix is a 2X master mix, and is supplied with a separate vial of ROX reference dye, for use with high ROX, low ROX, or no ROX instruments.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité