VWR®, Cryoboîtes, pour échantillons photosensibles
Fournisseur: VWR
VWR®
211-0255EA 21.5 EUR InStock
211-0255
VWR®, Cryoboîtes, pour échantillons photosensibles
Boîtes Boîtes pour cryotubes
En PP, noir.
  • La fermeture renforcée, la triple charnière et le fermoir de verrouillage permettent de conserver les échantillons en toute sécurité lorsque la boîte est fermée
  • Chaque boîte est équipée d'une grille alphanumérique à l'extérieur et à l'intérieur et d'anneaux d'empilage
  • Leur surface mate convient pour l'impression et l'étiquetage
Idéale pour les échantillons photosensibles, cette boîte de rangement tout en noir est adaptée pour une utilisation avec des microtubes à centrifuger de 0,5, 1,5 et 2,0 ml, ainsi qu'avec la plupart des autres marques de flacons cryogéniques. Debout, ces boîtes ont une hauteur supérieure de quelques millimètres à celle d'autres types de boîtes de rangement disponibles et peuvent accueillir plusieurs tailles de flacons cryogéniques, ou des tubes de diamètres similaires.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité