Visitor coats, PP, Hygonorm® Light
Fournisseur: Franz Mensch
Hygonorm®
MENS27449EA 192 EUR InStock
MENS27429 MENS27407 MENS27439 MENS27409 MENS27449
Visitor coats, PP, Hygonorm® Light
Vêtements à usage unique
This HACCP-compliant disposable coat made from non-woven PP protects hygienically sensitive areas from contamination and is particularly light and breathable.
  • Concealed button panel (in accordance with HACCP)
  • Press studs make it quick to put on and take off
  • Long sleeves with elasticated cuffs on the wrists
  • High-necked collar
  • Knee-length
  • High level of comfort
Perfect for visitors, e.g. in food preparation areas, industry, hospitals and laboratories.
Weight: 30 g/m²
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité