Slip-on baffle, BOLA
Fournisseur: Bohlender
C490-12 C490-10
BOHLC490-12EA 28.6 EUR InStock
BOHLC490-12 BOHLC490-10
Slip-on baffle, BOLA
Agitateurs Outils d'agitation
PTFE, with PFA support ring. The baffle can be mounted at any position on a temperature probe or a solo stirrer shaft.
  • Vacuum suitable
  • Universal chemical resistance
  • Temperature resistant from −200 to +250 °C
Certifications: DIN 28131
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité