D(+)-Glucose monohydraté, en poudre, BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
1910-05EA 356.93 EUR InStock
1910-05 1910-01
D(+)-Glucose monohydraté, en poudre, BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
D(+)-Glucose monohydraté
Formule: C₆H₁₂O₆·H₂O
MW: 198,17 g/mol
Point de fusion: 83 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00149450
Numéro CAS: 14431-43-7
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/21/23/2302123.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Insoluble Matter ≤ 0.005 %
Residue after Ignition ≤ 0.015 %
Chloride (Cl) ≤ 0.005 %
Sulfate and Sulfite (as SO₄) ≤ 0.005 %
Starch Passes Test
Arsenic (As) ≤ 0.200 ppm
Trace Impurities - ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤ 5 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤ 5 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité