Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Biocytin ≥95% (par CCM)

Fournisseur: Biotium


90055.EA 159 EUR InStock
90055.
Biocytin ≥95% (par CCM)
Biocytin
Biocytin (ε-Biotinoyl-L-lysine) is a cellular tracer that can be introduced into cells by microinjection.

  • White solid soluble in water or DMSO

Biocytin is the natural substrate of biotinidase and can be used to measure the biotinidase activity and diagnose biotinidase deficiency in scientific research as a histological stain for nerve cells.


Formule: C₁₆H₂₈N₄O₄S
MW: 372,484 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00077319
Numéro CAS: 576-19-2
Commander maintenant


 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité