Precision Clean® II ultra clear cleanroom tubing
Fournisseur: FISHER CONTAINER CORP
1600080 1600480 1600040
FISH1600080EA 403 EUR InStock
FISH1600080 FISH1600480 FISH1600040
Precision Clean® II ultra clear cleanroom tubing
Tuyaux Transfer Tubing
This clear Polyethylene tubing features an inner surface cleanliness level suitable for use in ISO Class 5 (FED-STD-209E Class 100/M3.5) cleanroom conditions.
Informations de commande: Individually wrapped and shipped with special plastic cores to prevent particulate contamination.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité