VWR®, Vêtements pour salles propres
Fournisseur: VWR Collection
113-7875EA 397 EUR InStock
113-7875 113-7876 113-7877 113-7878 113-7879 113-7880
VWR®, Vêtements pour salles propres
Vêtements à usage unique
Ce kit de vêtements à usage unique comprend une combinaison, une capuche, des surbottes et des manchettes de protection, tout en SMS respirable.
  • Combinaison avec col, manches raglan, fermeture à glissière à double sens et boucle pour le pouce (sans latex)
  • Les caractéristiques de la combinaison comprennent des coutures bordées et des poignets, chevilles et dos élastiques pour un ajustement plus serré et un enfilage plus facile
  • La combinaison est pliée, avec des boutons-pression aux bras et aux jambes pour faciliter l'enfilage aseptique
  • Couvre-bottes avec semelle antidérapante en PU
  • Faible perte de particules
  • Les vêtements sont stérilisés aux rayons gamma selon SAL 10⁻⁶
Les vêtements stériles sont dédiés à la production et la recherche en salles propres. Ils s'utilisent dans des salles propres ISO classe 5 + 6.
Colour: White
Poids : 60 g
Longueur des protège-manches: 43 cm
Longueur des couvre-bottes : 42 à 44 cm (selon la taille)
Niveau I selon IEST-RP-CC003.3
Certifications: Type 5/6 ; Cat. III
Conditionnement: Double emballage individuel en sachets à ouverture facile. 20 équipements complets par unité de conditionnement.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité