VWR®, Combinaisons pour salles propres
Fournisseur: VWR Collection
113-7881EA 331 EUR InStock
113-7881 113-7882 113-7883 113-7884 113-7885 113-7886
VWR®, Combinaisons pour salles propres
Vêtements à usage unique
These sterile, single-use overalls are made of breathable SMS fabric. They are ideal for use in cleanroom production and research.
  • Hood and two-way closure
  • Elasticated wrist, ankles and back for tighter fit and easier donning
  • Thumb loops (latex-free)
  • Bound seams
  • Without boots
  • Folded with snap release to arms and legs to aid aseptic donning
Idéales pour une utilisation en salles propres ISO de classes 5 + 6.
Poids: 60 g
Niveau I selon IEST-RP-CC003.3
Certifications: Type 5/6; Cat. III; EN 1149-5.
Conditionnement: More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Couleur Taille en confection Stérile Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
blanc S + 20 113-7881
blanc M + 20 113-7882
blanc L + 20 113-7883
blanc XL + 20 113-7884
blanc XXL + 20 113-7885
blanc 3XL + 20 113-7886
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité