Enregistreurs de CO₂, humidité et température
Fournisseur: ROTRONIC INSTRUMENTS
CL11 CP11
620-2320EA 422 EUR InStock
620-2320 620-2321
Enregistreurs de CO₂, humidité et température
Enregistreurs de données
Ces multimètres mesurent et enregistrent simultanément le CO₂, l'humidité et la température. Utilisez le logiciel SW2.1 pour programmer, télécharger les données et sauvegarder les fichiers enregistrés.
  • Affichage de la valeur maximale, minimale et moyenne
  • Écran avec rétroéclairage
  • Mini port USB pour connexion à un PC
  • Capteur d'humidité HYGROMER® IN-1
  • Calcul de la température du point de rosée, de la température du bulbe humide (uniquement CP11)
Adjustable audible and visual CO₂ alarm 40000 data point memory for CO₂, humidity and temperature values.
Information de livraison: Le CL11 est livré avec un adaptateur secteur. Les deux appareils sont livrés avec le logiciel SW2.1.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité