Polyvinylpyrrolidone, Divergan® RS, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
1.07302.0100EA 138 EUR InStock
1.07302.0100
Polyvinylpyrrolidone, Divergan® RS, Supelco®
Polyvinylpyrrolidone
Polyvinylpolypyrrolidone is used as excipient. It has a wide range of applications. In connection with the Reflectoquant®- systems it is applicable in the beverage industry.
In the case of some colored samples, it may be necessary to decolorize the solution with polyvinylpolypyrrolidone prior to the measurement, at the same time leaving the constituent of the product under analysis unchanged. The volume, type, and application time of the Divergan® product have a major effect on the decolorization process, meaning that the dose of Divergan® must be carefully adjusted to the analyte under investigation.
Formule: (C₆H₉NO)n
Point de fusion: 220 °C (déc.)
Densité: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01076626
Numéro CAS: 9003-39-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity (IR spectrum) conforms
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité