Ammonia-D3 solution 25% dans le D₂O (99.5% D), MagniSolv™ pour spectroscopie RMN, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.15008.0010EA 140 EUR InStock
8.15008.0010 8.15008.0025
Ammonia-D3 solution 25% dans le D₂O (99.5% D), MagniSolv™ pour spectroscopie RMN, Sigma-Aldrich®
Ammonia-D3
Formule: H₅NO
MW: 40,077 g/mol
Numéro MDL: MFCD00064511
Numéro CAS: 12168-30-8
ONU: 2672
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Boiling Point 36 °C
Vapor Pressure 535 hPa (20 °C)
Density 1.056 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) strongly alkaline
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité