Gel drying Frames™
Fournisseur: DIVERSIFIED BIOTECH
AB-110760 AB-110762
DIVEAB-110760EA 436 EUR InStock
DIVEAB-110760 DIVEAB-110762
Gel drying Frames™
Séchoirs de gels Systèmes thermiques de séchage de gels
Gel drying frames allow researchers for easy handling and crack free dry gels without the use of heat/vacuum dryers.
Information de livraison: The complete kit includes 2 open frames, 2 solid back plates, 12 side clips and 50 sheets of pre-cut cellophane.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité