Coolers for Reagent Reservoirs
Fournisseur: DIVERSIFIED BIOTECH
RESE-C025 RESE-C050 RESE-C100
DIVERESE-C025EA 148 EUR InStock
DIVERESE-C025 DIVERESE-C050 DIVERESE-C100
Coolers for Reagent Reservoirs
Boîtes Boîtes de congélation
These benchtop coolers are placed under the reservoirs and keep reagents at ~5 °C for approximately 3 hours.
  • No need for a cumbersome ice bath, the frozen non toxic gel is contained in a sealed molded cavity
  • Extends safe working time for temperature sensitive reagents
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité