Anti-vibration pad, Richter
Fournisseur: Diversified Biotech
DIVEVIBE-1000EA 184 EUR InStock
DIVEVIBE-1000
Anti-vibration pad, Richter
Protection des surfaces Protections pour paillasse
Richter anti-vibration pad dampens vibrations generated from lab equipment. It creates a stable surface that will keep equipment in place.
  • Small, lightweight design makes transportation between benches and laboratories easy
  • Pads can be stacked for heavier units or laid side-by-side for use with larger equipment
Ideal for use with vortexes, shakers, rockers and microscopes.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité