Label Overwraps, Write Protect®
Fournisseur: DIVERSIFIED BIOTECH
WRIT-1000 WRIT-2000
DIVEWRIT-1000EA 123 EUR InStock
DIVEWRIT-1000 DIVEWRIT-2000
Label Overwraps, Write Protect®
Étiquettes
A clear adhesive overwrap to protect writings from organic solvents and caustic agents on labels, surface of microtubes and other laboratory containers.
  • Fits for 0,5, 1,5 and 2,0 ml tubes
  • Adhere to all plastics, glass and metals
  • Temperature range: −196 to +150 °C
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité