Kits d'immunotransfert, MaxTag™
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
KIB004 KIB001 KIB002 KIB003 KID001 TW0020 TMBM-101
ROCKKIB004EA 265 EUR InStock
ROCKKIB004 ROCKKIB001 ROCKKIB002 ROCKKIB003 ROCKKID001 ROCKTW0020 ROCKTMBM-101
Kits d'immunotransfert, MaxTag™
Réactifs d'électrophorèse Western Blotting Reagents
Ces kits précis et sensibles conviennent parfaitement à la méthode « Western blot » ou « dot blot ». Ils offrent une grande flexibilité avec deux substrats uniques : substrat TMB bleu clair et substrat DAB stable brun. Les composants ont des codes de couleurs pour assurer des résultats sans erreur. Grâce à MaxTag™, vous pouvez exécuter jusqu'à 40 (10×10 cm) immunotransferts.
  • Rapidité
  • Précision
  • Flexibilité avec deux substrats uniques
Information de livraison: le kit complet comprend de l'albumine de sérum bovin ultra pur Tween® 20, IgG, l'anticorps biotinylé anti-IgG, le conjugué amélioré streptavidine-peroxydase, le substrat TMB et l'agent de précipitation, les comprimés de substrat DAB, la solution peroxyde d'hydrogène (H?O?), les flacons compte-gouttes réutilisables, l'IgG de contrôle et un manuel d'instructions.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité