Gas cylinder supplies
Fournisseur: Agilent
5183-1941 5183-4641 5183-4642 5183-4643 5183-4644 5183-4645
HEWL5183-1941EA 296 EUR InStock
HEWL5183-1941 HEWL5183-4641 HEWL5183-4642 HEWL5183-4643 HEWL5183-4644 HEWL5183-4645
Gas cylinder supplies
Matériel de chromatographie Chromatographie, Pièces de rechange
A broad spectrum of economical brass regulators, wall brackets, and NPT adapters.
  • Maximum inlet pressure: 206,8 bar
  • Operating temperature range: −40 to 165 °F
Dual-stage regulators provide more precise and consistent pressure control than single-stage regulators.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité