L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Testeurs d'épaisseur de revêtements, PosiTector® 200
Fournisseur: Industrial Physics
LD0213 LD0210 LD0212 LD0214 LD0215 LD0211
SIMELD0213EA 3630 EUR InStock
SIMELD0213 SIMELD0210 SIMELD0212 SIMELD0214 SIMELD0215 SIMELD0211
Testeurs d'épaisseur de revêtements, PosiTector® 200
Contrôle des revêtements
Le DeFelsko Positector® 200 utilise la technologie à ultrasons éprouvée pour mesurer l'épaisseur de revêtement sur tous les substrats non métalliques.
  • Tests non destructifs
  • Données stockées et horodatées
  • Modèles avancés mesurent jusqu'à trois épaisseurs de couche individuelle avec affichage graphique
Certifications: Conformité aux normes ASTM D6132 et ISO 2808.
Information de livraison: Livrées avec sonde, cales de précision en plastique, étui de protection en caoutchouc avec clip pour ceinture, liquide de couplage, trois piles,More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité