Demi-masques filtrants contre les particules, à usage unique, FFP1/FFP2/FFP3, uvex silv-Air
Fournisseur: UVEX
8733.220 8733.200 8732.200 8732.100 8762210 8787212 8762220 87212110 8762100 8788313 8762200
111-2611EA 3.9 EUR InStock
111-2611 111-2536 111-2610 111-2608 UVEX8762210 UVEX8787212 UVEX8762220 UVEX87212110 UVEX8762100 UVEX8788313 UVEX8762200
Demi-masques filtrants contre les particules, à usage unique, FFP1/FFP2/FFP3, uvex silv-Air
Respirators Masques à usage unique Demi-masques fitrants contre les particules
Ces masques comportent un serre-tête sans couture pour un ajustement confortable et sûr, ainsi que des bords en matériaux doux pour un confort supérieur et une meilleure acceptation par l'utilisateur. Les masques répondent aux exigences du test à la poussière de dolomie. Leur conception garantit leur compatibilité avec les lunettes uvex.
  • Conception oro-nasale innovante du pont nasal et joint souple qui s'adapte à n'importe quelle forme de visage
  • Valve d'expiration pour un échange d'air qui réduit l'accumulation de chaleur et d'humidité à l'intérieur du masque
  • Pince-nez ajustable garantissant une excellente adaptation à chaque utilisateur
  • Le joint de la face supérieure offre à la fois un positionnement sécurisé et un plus grand confort
  • Filtre à charbon actif, adapté aux applications de soudure
  • Lèvre d'étanchéité en mousse souple réduisant le risque de fuites et favorisant un bon ajustement (modèles FFP3)
Couleur: blanc
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité