Filtres-seringues, Captiva, Premium
Fournisseur: Agilent
5190-5111 5190-5110 5190-5087 5190-5086 5190-5109 5190-5088 5190-5082 5190-5083 5190-5084 5190-5085 5190-5091 5190-5092 5190-5093 5190-5094 5190-5095 5190-5096 5190-5097 5190-5098 5190-5099 5190-5106 5190-5107 5190-5108 5190-5116 5190-5117 5190-5120 5190-5122
HEWL5190-5111EA 215 EUR InStock
HEWL5190-5111 HEWL5190-5110 HEWL5190-5087 HEWL5190-5086 HEWL5190-5109 HEWL5190-5088 HEWL5190-5082 HEWL5190-5083 HEWL5190-5084 HEWL5190-5085 HEWL5190-5091 HEWL5190-5092 HEWL5190-5093 HEWL5190-5094 HEWL5190-5095 HEWL5190-5096 HEWL5190-5097 HEWL5190-5098 HEWL5190-5099 HEWL5190-5106 HEWL5190-5107 HEWL5190-5108 HEWL5190-5116 HEWL5190-5117 HEWL5190-5120 HEWL5190-5122
Filtres-seringues, Captiva, Premium
Filtres Filtres-seringue
Filtres-seringues avec boîtier en PP ou MBS.
  • Faible niveau de substances extractibles
  • Débit élevé
  • Capacité de charge maximale de l'échantillon
Les filtres-seringues Captiva Premium sont fournis avec des certificats HPLC ou LC/MS.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité