VWR®, Minuteur numérique, un canal
Fournisseur: VWR
VWR®
609-0197EA 51.8 EUR InStock
609-0197
VWR®, Minuteur numérique, un canal
Minuteurs Minuteurs numériques
Compte et décompte de 99 minutes, 59 secondes.
  • Mode chronomètre
  • Étanchéité à l'eau et à la vapeur
  • Pour environnements humides, laboratoires d'analyses par voie humide, usines de fabrication ou applications terrain
  • Fonction mémoire
Certifications: Conformité ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 et 9001 accréditée A2LA indiquant la traçabilité aux standards NIST.
Information de livraison: Fourni avec une batterie, un support, une ventouse amovible et un certificat d'étalonnage.
Commander maintenant
COMMANDE
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité