L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Titrateurs, automatiques, TitraLab® AT1000
Fournisseur: Hach
AT1102.82 AT1102.98 AT1112.82 AT1112.98 AT1122.82 AT1122.98 AT1222.82 AT1222.98
661-0204EA 1972 EUR InStock
661-0204 661-0199 661-0205 661-0200 661-0206 661-0201 661-0207 661-0202
Titrateurs, automatiques, TitraLab® AT1000
Titrateurs
Ces titrimètres automatiques permettent d'obtenir des résultats fiables sans analyse complexe. Ils ont recours à des kits d'application spécifiques afin d'accélérer et de faciliter la configuration et l'exécution d'un test pour tous les utilisateurs. Parfaits pour une utilisation concernant l'eau potable, les eaux usées, l'agro-alimentaire et l'industrie pétrochimique.
  • Types de titrage : potentiométrique (courant zéro et imposé), ampérométrique, colorimétrique
  • Élimine l'interprétation de l'opérateur et les processus manuels pour rapidement fournir des
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité