Titrateur volumétrique, Karl Fischer, TitraLab® KF1000
Fournisseur: Hach
TitraLab®
661-0222EA 3144 EUR InStock
661-0222 661-0203
Titrateur volumétrique, Karl Fischer, TitraLab® KF1000
Titrateurs
Le titrimètre permet aux utilisateurs de déterminer facilement et rapidement la teneur en humidité. Le système automatique ne nécessite que de petites quantités d'échantillons pour offrir des résultats précis pour les applications d'analyse de contenu de l'eau. Le modèle KF1000 utilise un kit d'application spécifique pour accélérer et faciliter la configuration et l'exécution d'un test pour tous les utilisateurs.
  • Élimine l'interprétation de l'opérateur et les processus manuels pour rapidement fournir des résultats précis et reproductibles
  • Méthodes de titrage pré-programmées pour détecter les points limites et supprimer les calculs manuels
  • Avec deux pompes pour contrôle microbiologique intégrées pour l'ajout de réactifs
  • Fonctionne avec les électrodes MTC IntelliCAL (numériques « Plug and Play »)
  • Port USB pour brancher l'appareil sur une imprimante, une souris, un clavier ou un concentrateur USB
Informations de commande: fourni avec un bouchon d'échantillon, trois tubes de stockage à capteur et une alimentation. Le kit d'application contient une seringue en verre, des béchers en plastique, un barreau d'agitation magnétique, une application pré-programmée sur clé USB, une électrode, un adaptateur pour tube conique et un bouchon de flacon devant être commandé séparément.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité