L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Pelles d'échantillonnage, LaboPlast®
Fournisseur: BURKLE
5378-0001 5378-0002 5378-0003 5378-0004 5378-0005 5378-0006 5378-0007 5378-0008 5378-0013 5378-0014 5378-0015 5378-0016 5378-0019 5378-0020
231-0503EA 29.8 EUR InStock
231-0503 231-0504 231-0505 231-0506 231-0507 231-0508 231-0509 231-0510 BURK5378-0013 BURK5378-0014 BURK5378-0015 BURK5378-0016 BURK5378-0019 331-0365
Pelles d'échantillonnage, LaboPlast®
Pelles
En PS, blanc. Ces pelles sont idéales pour l'échantillonnage de poudres, de granules et de pâtes. Elles sont également disponibles avec un couvercle transparent qui permet de les refermer immédiatement après la procédure d'échantillonnage afin d'obtenir un échantillon propre et dépourvu de contamination.
  • Emballage individuel
  • Production, assemblage et conditionnement conformes à une utilisation en salles blanches ISO classe 7
  • Conforme aux directives de la FDA et de l'UE
Leur poignée spéciale et leur bord légèrement incliné permettent de lesMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité