Pelles d'échantillonnage, SteriPlast®
Fournisseur: BURKLE
5378-1007 5378-1001 5378-1002 5378-1003 5378-1004 5378-1005 5378-1006 5378-1008 5378-1013 5378-1014 5378-1015 5378-1016 5378-1019 5378-1020
231-0521EA 36.1 EUR InStock
231-0521 231-0515 231-0516 231-0517 231-0518 231-0519 231-0520 231-0522 BURK5378-1013 BURK5378-1014 BURK5378-1015 BURK5378-1016 BURK5378-1019 331-0364
Pelles d'échantillonnage, SteriPlast®
Pelles
En PS blanc. Ces pelles sont idéales pour l'échantillonnage de la poudre, des granules et des pâtes. Également disponibles avec un couvercle transparent qui permet de les refermer immédiatement après la procédure d'échantillonnage afin d'obtenir un échantillon stérile et dépourvu de contamination.
  • Conditionnement individuel, stérilisation par irradiation aux rayons gamma
  • Production, assemblage et conditionnement conformes à une utilisation en salles blanches ISO classe 7
  • Conforme aux directives de la FDA et de l'UE
Leur poignée spéciale et leur bord légèrement incliné permettent de les maintenir à l'horizontale et de les poser sans que le contenu s'écoule.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité