Solution multi-éléments pour ICP, 4 éléments dans acide nitrique 7%
Fournisseur: Avantor
VWR® ARISTAR®
85035.180EA 213 EUR InStock
85035.180
Solution multi-éléments pour ICP, 4 éléments dans acide nitrique 7%
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
Solution multi-éléments de compléments alimentaires selon l'USP232, pour ICP.
Cd 5 mg/L, Pb 10 mg/L, As 15 mg/L, Hg 15 mg/L en HNO₃ à 7%.
Certifications: Rattaché à un SRM de NIST, produit et contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité